Cette capuche de protection stérile est fabriquée en tissu SMS respirant. Le masque intégré est fabriqué à partir d'une combinaison de PP traité par fusion-soufflage et de PP spunbond.
- Filtre 90% des particules jusqu'à 0,1 µm
- Liens situés à l'arrière
- Aucun espace entre la capuche et le masque
- Élastiques sans latex de caoutchouc naturel et sans silicone
- Test du tambour de Helmke : Catégorie II
- Stérile (SAL de 10–6)
Pour utilisation en salles propres stériles dans le cadre de la production ou de la recherche.
Compatible pour une utilisation dans des salles propres ISO 6 de Classe 1000.
Poids (capuche) : 60 g/m²
Conditionnement: Emballée sous vide pour une plus grande assurance de stérilité.