Imprimer
VWR® VisiScope® 534, Microscopes trinoculaires
Fournisseur: VWR
VWR® VisiScope®
630-2944EA 2610 EUR
630-2944 630-2943
VWR® VisiScope® 534, Microscopes trinoculaires
Microscopes
Microscopes de routine élaborés, pour applications en lumière transmise en laboratoire. Idéal aussi pour l’enseignement et la formation des étudiants, en particulier dans le domaine médical.
  • Traitement antifongique sur tous les objectifs
  • Système complet d’éclairage Köhler, pour une lumière homogène et brillante
  • Éco-éclairage LED performant
  • Objectifs IOS W-Plan pour des images nettes, à fort contraste
  • Cadre moulé sous pression, extrêmement stable
Informations de commande: Livrés prêts à l’emploi avec oculaires, objectifs, cache antipoussière et alimentation externe à fiches multiples.