Nitrile gloves, Showa 707D
: Showa
- Catalog No:
- 112-5887
- 112-5888
- 112-5891
- Modèle:
- 707D
- 707D
- 707D
- Ambidextre/anatomique:
- Conception main droite et main gauche
- Conception main droite et main gauche
- Conception main droite et main gauche
- Poudrés/Non poudrés:
- Non poudrés
- Non poudrés
- Non poudrés
- Finition:
- Embossed
- Embossed
- Embossed
- Style de manchette:
- Droit
- Droit
- Droit
- Norme EN:
- EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5
- EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5
- EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5
- Convient au contact alimentaire:
- +
- +
- +
- DésignationTaille du gantCouleurLongueurÉpaisseurCdt
- 112-5887707D-07Sbleu305 mm0,23 mm12 PAIR1 * 12 PAIRE33,10 €
Specifications
Modèle707DAmbidextre/anatomiqueConception main droite et main gaucheEnvironmentally PreferablePoudrés/Non poudrésNon poudrésFinitionEmbossedStyle de manchetteDroitNorme ENEN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5Convient au contact alimentaire+ - 112-5888707D-08Mbleu305 mm0,23 mm12 PAIR1 * 12 PAIRE33,10 €
Specifications
Modèle707DAmbidextre/anatomiqueConception main droite et main gaucheEnvironmentally PreferablePoudrés/Non poudrésNon poudrésFinitionEmbossedStyle de manchetteDroitNorme ENEN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5Convient au contact alimentaire+ - 112-5891707D-11XXLbleu305 mm0,23 mm12 PAIR1 * 12 PAIRE33,10 €
Specifications
Modèle707DAmbidextre/anatomiqueConception main droite et main gaucheEnvironmentally PreferablePoudrés/Non poudrésNon poudrésFinitionEmbossedStyle de manchetteDroitNorme ENEN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5Convient au contact alimentaire+