VWR® INCU-Line® ILPR, Incubateurs réfrigérés avec technologie Peltier
Fournisseur: VWR
VWR®
390-1032EA
3880
EUR
390-1032
390-1033
VWR® INCU-Line® ILPR, Incubateurs réfrigérés avec technologie Peltier
Les incubateurs réfrigérés avec la technologie Peltier présentent une excellente stabilité et uniformité de la température. Ils sont écoénergétiques et écologiques avec un faible niveau sonore. L'absence de compresseur garantit un fonctionnement sans vibrations. Aucune déshumidification des échantillons en raison d'une chambre fermée. Ces modèles à convection d'air forcée offrent une plage de températures comprise entre 0 et +70 °C (20 °C max. en dessous de la température ambiante) et sont dotés d'une chambre intérieure en acier inoxydable (DIN1.4301), d'un boîtier en acier inoxydable, d'une solide porte extérieure et d'une porte interne en verre. Le contrôleur moderne et intuitif avec écran tactile couleur 7” indique la température réelle, la température et l'heure définies du programme en cours.
- Mémoire interne pour stocker jusqu'à 10 000 enregistrements de données
- Interface USB sur le panneau avant pour le transfert de données via clé USB
- Horloge en temps réel (affichage de la date et l'heure)
- Minuteur réglable de 1 minute à 365 jours ou en fonctionnement en continu
- Écran indiquant le temps écoulé ou la durée restante du programme en cours
- Port d'accès de Ø 30 mm à gauche
- Modèles IL 56PR et IL 112PR empilables (2×IL 56PR ou 2×IL 112PR sans kit d'empilage supplémentaire) – Possibilité de placer l'IL 56PR au-dessus de l'IL 112PR. Modèles IL 240PR ne sont pas empilables
Les utilisateurs peuvent afficher trois fenêtres différentes sur l'écran tactile et faire défiler vers la gauche ou vers la droite pour passer. d'une fenêtre à l'autre. Mode de changement rapide pour permettre à l'utilisateur de modifier la température et l'heure définies sans. arrêter le programme actif. Des icônes à l'écran indiquent l'état de l'appareil et s'allument selon les conditions suivantes:
* L'unité refroidit ou chauffe (ie. état de la rampe)
* La température définie est atteinte et le minuteur démarre
* Le ventilateur est en marche
* LED interne activée lorsque la porte est ouverte
* La porte est ouverte ou fermée
* L'unité refroidit ou chauffe (ie. état de la rampe)
* La température définie est atteinte et le minuteur démarre
* Le ventilateur est en marche
* LED interne activée lorsque la porte est ouverte
* La porte est ouverte ou fermée
Les caractéristiques de sécurité incluent un thermostat de sécurité à température réglable de classe 3.3 protégeant les échantillons et l'incubateur, une alarme sonore et visuelle d'ouverture de porte, des alarmes de température, un système de contrôle des coupures de courant, une alarme de panne du capteur de température et une fonction d'auto-diagnostic.
Informations sur les accessoires: Les étagères de rechange standard peuvent accueillir une charge de travail maximale de 25 kg par étagère. Les étagères en acier inoxydable renforcées (en option) pour les unités IL 240PR peuvent accueillir une charge de travail maximale de 100 kg par étagère. La charge maximale de la chambre est indiquée dans les spécifications. Le logiciel de base (en option) disponible sur une clé USB pour les modèles ILPR permet à l'utilisateur de télécharger des données depuis la mémoire interne.
Information de livraison: Tous les modèles sont fournis avec deux étagères en acier inoxydable, à l'exception du modèle IL 240PR qui dispose de trois étagères, d'un certificat de test (données mesurées à 37 °C), de deux touches pour le verrouillage de porte et d'un manuel d'utilisation multilingue traduit sur un CD.
New Product
Limited Time Sale
Certains articles ci-dessous sont en promotion
Appel de prix
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart