Imprimer
Biophotomètres UV/Vis, Genesys™ 10S
Fournisseur: Thermo Scientific
634-0591EA 7270 EUR
SPET840-209300 SPET840-209400
Biophotomètres UV/Vis, Genesys™ 10S
Les Genesys 10S sont des biophotomètres UV/Visible aux performances améliorées.
  • Bande spectrale pour une meilleure mesure des acides nucléiques (ratio et concentration)
  • Mesure directe des protéines à 280 nm et 205 nm
  • Mesure standard des concentrations en protéine grâce aux méthodes Coomassie/Bradford; Lowry; Lowry modifiée; BCA; Pierce Micro-BCA et 660 Protein Assay
  • Passeur pour six cuvettes pour des expériences automatisées à plusieurs échantillons
Polyvalentes et intuitives avec un logiciel interne puissant, des méthodes préconfigurées peuvent être éditées et stockées sous formes de tests customisés.
Information de livraison: Livrés avec un passeur pour six cuvettes, un support mono-cuvette, des fusibles de rechange, une clé mémoire USB, un câble USB, une housse anti-poussière et un mode opératoire.