Imprimer
Portoirs à étagères coulissantes pour cryoboîtes, Comfort
Fournisseur: Tenak
Comfort
479-0779EA 213 EUR
479-0779 479-1674 479-0782 479-0783 479-1673 479-1676 479-0784 479-1675 479-1678 479-1677 479-1679 479-1670 479-1672 479-0780 479-1671 479-0781 479-1759 479-1839 479-1762 479-1761 479-1321 479-1764 479-1005 479-1763 479-1007 479-1766 479-1645 479-1765 479-1644 479-1006 479-1647 479-1767 479-1646 479-1760 479-1649 TENATE24236L 479-1648 479-0758 479-0759 479-1652 479-0760 479-1377 479-1651 479-0761 479-1654 479-0762 479-0763 479-1653 479-1656 479-0764 479-1655 479-0765 479-1658 479-0766 479-1657 479-0767 479-1650 479-0768 479-1659 479-0769 479-0771 479-1663 479-1662 479-0772 479-0773 479-1665 479-1664 479-0774 479-1667 479-0775 479-1666 479-0776 479-0777 479-1669 479-1668 479-0778 479-1661 479-0770 479-1660
Portoirs à étagères coulissantes pour cryoboîtes, Comfort
Portoirs Portoirs pour cryoboîtes
En acier inoxydable.
  • Cinq hauteurs de portoirs sont disponibles
  • Ils sont compatibles avec toutes les marques de congélateurs
  • Ils sont adaptés à toutes les cryoboîtes standard
Pour congélateurs verticaux. Ces portoirs garantissent un fonctionnement plus ergonomique. Dans le portoir à étagères coulissantes, les cryoboîtes sont placées dans des tiroirs pour plus de flexibilité. Mesurez la hauteur et la profondeur internes de votre congélateur avant de choisir un portoir.
Informations de commande: Fournis avec ou sans cryoboîtes.