Imprimer
Flacons de laboratoire, ambrés, à col large avec bouchon à visser GLS 80®, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
DURAN®
215-2070EA 1020 EUR
215-2070 SCOT218609404 215-2852 215-2960 215-2069 215-2067 215-2068 215-2065 215-2066
Flacons de laboratoire, ambrés, à col large avec bouchon à visser GLS 80®, DURAN®
Flacons Flacons en verre
DURAN®, en verre borosilicaté 3,3, ambré, avec bouchon à vis en PP bleu.
  • Very good chemical resistance, high temperature resistance
  • Extra wide opening allows easy cleaning
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
  • Amber glass meets USP 671 and Eur. Ph. 3.2.1. for protection against UV light
Ambrés pour protéger les matériaux sensibles de la lumière. Protection UV jusqu'à une longueur d'onde d'environ 500 nm. Le traitement externe du verre brun n'affecte pas les caractéristiques interne du verre DURAN®. Ronds, avec des graduations. Pas de vis GLS 80®, ouverture et fermeture en 3/4 de tour. L'ouverture de 80 mm de large permet de remplir facilement les flacons avec des poudres, des pâtes, des granulés et des liquides et de les vider tout aussi facilement. La grande ouverture permet de recevoir les entonnoirs de grand volume facilement et en toute sécurité.
Avec code de traçabilité imprimé (identification par lots).