Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"21"
Trier par:
Numéro de catalogue: (1.05743.1000)
Fournisseur:  Merck
Description:   Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
UOM:  1 * 1 kg
Fournisseur:  Merck
Description:   Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), beads Reag. Ph Eur 2 mm
Fournisseur:  Merck
Description:   Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   (adsorption des molécules d'un diamètre inf. à 4 µm)
Fournisseur:  Alfa Aesar
Description:   Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), en poudre
Fournisseur:  Alfa Aesar
Description:   Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å), en pastilles
Fournisseur:  Alfa Aesar
Description:   Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
Fournisseur:  Alfa Aesar
Description:   Tamis moléculaire 4A (0,4 nm, 4 Å)
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 21
  1  2  3  Suivant