Les cuves verticales doubles kuroGEL Verti permettent d’utiliser deux gels avec ou sans refroidissement et avec ou sans base de coulage.
- Un nouvel agencement de serrage permet d'utiliser la plupart des gels de polyacrylamide préfabriqués 8×10 cm ou 10×10 cm disponibles dans une large gamme d'épaisseurs de cassettes
- Deux vis facilitent le serrage sans utiliser de pinces séparées
- Les connecteurs encliquetables auto-étanches empêchent les déversements qui se produisent généralement lors de la déconnexion du liquide de refroidissement
Les mini cuves sur gel kuroGEL Verti 1010 sont idéales pour les applications PAGE standards exigeant un coulage automatique des gels. Les joints de silicone souple de la base de coulage conçue avec une précision extrême agissent avec le module de migration de gel pour offrir un coulage et un assemblage simple et sans fuite.
Information de livraison: Cuve complète fournie avec 2 plaques de verre plein, 2 plaques de verre à encoches, 1 plaque factice, 2 jeux d’espaceurs de 1,0 mm, 2 peignes de 1,0 mm et puits à 12 échantillons.