Potassium iodure 20% aqueous solution
HACH1456842
: Hach
:
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Seq:2440
- Environmentally Preferable:
: Dipotassium diiodide, Kali iodide
:
:166 g/mol
:1330
:686
:Température ambiante
:231-659-4
:7681-11-0
:Kl
:MFCD00011405
:13,07727