Imprimer
Casques anti-bruit, Peltor™, WorkTunes™
Fournisseur: 3M
Peltor™ Peltor™ WorkTunes™
MMMAHRXS220AEA 196 EUR
MMMAHRXS220A
Casques anti-bruit, Peltor™, WorkTunes™
Protège-oreilles Protège-oreilles avec radio
Le casque aide à se protéger des bruits potentiellement nocifs sur le lieu de travail tout en permettant à l'utilisateur d'écouter la radio AM/FM intégrée.
  • Recherche de station numérique et système de menu à guidage vocal avec fréquences annoncées
  • Entrée stéréo 3,5 mm pour écoute uniquement (limitée à 82 dB) pour la connexion à des appareils externes (par exemple, téléphone portable, radio, radio bidirectionnelle et iPod) et un système de menu à guidage vocal pour vous éviter d'avoir à retirer le casque pour changer ou vérifier les paramètres
  • L'arrêt automatique éteint le casque après 4 heures de non-utilisation, pour économiser de l'énergie et un avertissement de batterie faible vous informe quand changer les piles
  • Pour réduire la corrosion causée par la sueur, l'électronique est située dans la partie extérieure de la tasse
  • Stockez jusqu'à 5 stations sur le casque
Disponible en version serre-tête et casque attaché (noir).
SNR: 32 dB