VWR® PerfectBlue Maxi L, Système sur gel
700-0913
- Désignation:Système sur gel PerfectBlue Maxi L
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modèle:Maxi L
- Volume de gel:460 ml
- Volume du tampon:~4500 ml
- Run time:≥60 h
- Taille de gel L×l:230×400 mm
- Capacité d'échantillons:25 − 600
- l×p×h appareil:320×530×100 mm
- Cdt:1
Combs
- SeqDésignationCdt