High visibility polo shirts, PW3, T180 Hi-Vis Vision
: Portwest
- Catalog No:
- PRTWT180YBRXL
- PRTWT180OBRS
- PRTWT180YBRXXL
- PRTWT180OBRM
- PRTWT180YBRXXXL
- PRTWT180YBRL
- PRTWT180OBRL
- PRTWT180YBRS
- PRTWT180OBRXL
- PRTWT180YBRM
- PRTWT180OBRXXXL
- PRTWT180OBRXXL
- Modèle:
- T180
- T180
- T180
- T180
- T180
- T180
- T180
- T180
- T180
- T180
- T180
- T180
- Applications des tenues:
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Extérieur
- Zone à risque:
- Haute visibilité
- Haute visibilité
- Haute visibilité
- Haute visibilité
- Haute visibilité
- Haute visibilité
- Haute visibilité
- Haute visibilité
- Haute visibilité
- Haute visibilité
- Haute visibilité
- Haute visibilité
- Genre:
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Pour hommes
- Longueur de manches ou de jambes:
- Court
- Court
- Court
- Court
- Court
- Court
- Court
- Court
- Court
- Court
- Court
- Court
- Tissu:
- 55% cotton and 45% polyester
- 55% cotton and 45% polyester
- 55% cotton and 45% polyester
- 55% cotton and 45% polyester
- 55% cotton and 45% polyester
- 55% cotton and 45% polyester
- 55% cotton and 45% polyester
- 55% cotton and 45% polyester
- 55% cotton and 45% polyester
- 55% cotton and 45% polyester
- 55% cotton and 45% polyester
- 55% cotton and 45% polyester
- Poids:
- 175 g
- 175 g
- 175 g
- 175 g
- 175 g
- 175 g
- 175 g
- 175 g
- 175 g
- 175 g
- 175 g
- 175 g
Yellow
- SeqCouleurTaille de confectionCdt
Specifications
ModèleT180Applications des tenuesExtérieurEnvironmentally PreferableZone à risqueHaute visibilitéGenrePour hommesLongueur de manches ou de jambesCourtTissu55% cotton and 45% polyesterPoids175 gSpecifications
ModèleT180Applications des tenuesExtérieurEnvironmentally PreferableZone à risqueHaute visibilitéGenrePour hommesLongueur de manches ou de jambesCourtTissu55% cotton and 45% polyesterPoids175 gSpecifications
ModèleT180Applications des tenuesExtérieurEnvironmentally PreferableZone à risqueHaute visibilitéGenrePour hommesLongueur de manches ou de jambesCourtTissu55% cotton and 45% polyesterPoids175 gSpecifications
ModèleT180Applications des tenuesExtérieurEnvironmentally PreferableZone à risqueHaute visibilitéGenrePour hommesLongueur de manches ou de jambesCourtTissu55% cotton and 45% polyesterPoids175 gSpecifications
ModèleT180Applications des tenuesExtérieurEnvironmentally PreferableZone à risqueHaute visibilitéGenrePour hommesLongueur de manches ou de jambesCourtTissu55% cotton and 45% polyesterPoids175 gSpecifications
ModèleT180Applications des tenuesExtérieurEnvironmentally PreferableZone à risqueHaute visibilitéGenrePour hommesLongueur de manches ou de jambesCourtTissu55% cotton and 45% polyesterPoids175 g
Orange
- SeqCouleurTaille de confectionCdt
Specifications
ModèleT180Applications des tenuesExtérieurEnvironmentally PreferableZone à risqueHaute visibilitéGenrePour hommesLongueur de manches ou de jambesCourtTissu55% cotton and 45% polyesterPoids175 gSpecifications
ModèleT180Applications des tenuesExtérieurEnvironmentally PreferableZone à risqueHaute visibilitéGenrePour hommesLongueur de manches ou de jambesCourtTissu55% cotton and 45% polyesterPoids175 gSpecifications
ModèleT180Applications des tenuesExtérieurEnvironmentally PreferableZone à risqueHaute visibilitéGenrePour hommesLongueur de manches ou de jambesCourtTissu55% cotton and 45% polyesterPoids175 gSpecifications
ModèleT180Applications des tenuesExtérieurEnvironmentally PreferableZone à risqueHaute visibilitéGenrePour hommesLongueur de manches ou de jambesCourtTissu55% cotton and 45% polyesterPoids175 gSpecifications
ModèleT180Applications des tenuesExtérieurEnvironmentally PreferableZone à risqueHaute visibilitéGenrePour hommesLongueur de manches ou de jambesCourtTissu55% cotton and 45% polyesterPoids175 gSpecifications
ModèleT180Applications des tenuesExtérieurEnvironmentally PreferableZone à risqueHaute visibilitéGenrePour hommesLongueur de manches ou de jambesCourtTissu55% cotton and 45% polyesterPoids175 g