Imprimer
Station de distribution de produits chimiques, Chemstat 2.0
Fournisseur: Sermo Industrialisation
720-2942EA 0 EUR
720-2942
Station de distribution de produits chimiques, Chemstat 2.0
Hottes et coffrets Hottes chimiques
Grâce au Chemstat 2.0, la distribution et la dilution précises de solvants se fait sans danger !
  • Extraction en bas pour la formaline et en haut pour les solvants
  • Archivage de chaque action et utilisateur pour la traçabilité
  • Ergonomie grâce aux supports extensibles dans l'armoire jusqu'à 60 litres
  • Soupape de sécurité électrique sur le conteneur à déchets
  • Becs de distribution réglables en hauteur
Certifications: Armoire anti-feu et anti-explosion selon la norme EN 14470-1 and TRGS 510.
Informations de commande: Disponible avec deux ou trois distributeurs qui peuvent tous diluer.