Imprimer
Votre recherche pour: Dispositifs mécaniques de scellage
19  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: SGE a Trajan company
Description: Mechanical Seals, graphite, Graphite seal for Thermo Finnigan trace GC, 5 mm Int. Ø
Numéro de catalogue: (201-0126)
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Description: En PTFE blanc
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Ideal for analysis of active compounds such as pesticides, polychlorinated biphenyls (PCBs) and phenol.
Fournisseur: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Description: Les joints de rotor constituent la pièce d'usure habituelle dans toutes les vannes Rheodyne® et un grand nombre de ceux-ci peuvent être achetés séparé...
Fournisseur: COWIE
Description: Mechanical Seals, Shaft guide replacement PEEK seal for 19 mm shaft
Numéro de catalogue: (555-9211)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: Sealing Rings, Graphite liner sealing ring for Agilent SSL liners
UOM: 1 * 10 Pce
Fournisseur: Agilent
Description: These inlet seals have been developed to ensure that you have a consistent and inert surface to properly seal the inlet and prevent sample degradation...
Fournisseur: Restek
Description: Inlet seals are used at the base of the Agilent 5890/6890/7890 GC injection port, which contacts the sample and should be changed frequently to preven...
Fournisseur: Restek
Description: A ring inlet seal greatly improves injection port performance as it stays sealed even after repeated temperature cycles, without retightening the redu...
Numéro de catalogue: (560-0185)
Fournisseur: VICI AG
Description: Mechanical Seals, Rotor seal 8-port 3-position C75 valve
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Restek
Description: These graphite sealing rings are suitable for Thermo Scientific TRACE, 8000, 8000 TOP and Focus SSL instruments. They fit liners with 8 mm outer diame...
Fournisseur: Restek
Description: Cross disc inlet seals are ideal for high-flow split applications >500 ml/min on Agilent 5890 GCs.
Fournisseur: Restek
Description: Mechanical Seals, Liner seals, for CIS4 and PT
Numéro de catalogue: (REST21392)
Fournisseur: Restek
Description: Inlet liner seals with maximum temperature 450 °C.
UOM: 1 * 2 Pce
Fournisseur: Restek
Description: Replacement parts for Shimadzu HPLC systems.
Fournisseur: Restek
Description: Silver seals for Thermo Scientific TRACE, 8000, 8000 TOP and Focus.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom