Imprimer
Votre recherche pour: Guides de lumière
8  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Guide lumineux, Col de cygne à deux bras, Ø = 4,5 mm, L = 600 mm, VWR®, Col de cygne à deux bras, Ø = 4,5 mm, L = 600 mm
Fournisseur: SCHOTT AG Lighting and imaging
Description: Guide lumineux, Guide de lumière semi-rigide (L = 1600 mm), Guide de lumière flexible, 1 bras, Ø=5,0 mm/1600 mm
Fournisseur: SCHOTT AG Lighting and imaging
Description: Guide lumineux, Ligne lumineuse avec fente pour lentille avant réglable, 50×1,2 mm
Fournisseur: SCHOTT AG Lighting and imaging
Description: Guide lumineux, Statif à lumière transmise TLS-BF Ø= 84 mm, Statif à lumière transmise TLS-BF Ø= 84 mm
Fournisseur: SCHOTT AG Lighting and imaging
Description: Fibre optic illumination for stereo microscopy. To be used with cold light sources.
Numéro de catalogue: (LEIM31154202)
Fournisseur: LEICA MICROSYSTEMS
Description: High quality schott fiber optics for perfect light placement. Microsystems™ Schott Gooseneck Light Guide provides flex and stay lighting.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: MOTIC
Description: Guide lumineux, Guide lumineux à col de cygne, un bras, Ø×L : 0,5 mm×200 mm, Guide lumineux à col de cygne, un bras, Ø×L : 0,5 mm×200 mm
Numéro de catalogue: (ZEIS4355080000000)
Fournisseur: ZEISS
Description: Diffuse face light M8 with light guide (D) radiating surface 78×30 mm, outer dimensions 140×58×22 mm, incl. light guide 8/1000 mm and M6/M8 screw adap...
UOM: 1 * 1 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom