Order Entry
Thermomètres de précision
Thermomètres de précision
 :  Amarell
Thermomètres de précision
 :  Amarell
Informations sur le produit
  •  
    Seq
    Plage de mesure
    Précision
    Longueur
    Remplissage
    Ø
    Cdt
  • AMARL27334-FL
    L27334-FL
    01
    −10...+100 °C
    ±0,5 %
    300 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 44,60 €
    44,60 €
    1 * 1 ST
       44,60 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • AMARL27302-FL
    L27302-FL
    02
    −10...+100 °C
    ±1,0 %
    305 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 35,20 €
    35,20 €
    1 * 1 ST
       35,20 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • AMARL27304-FL
    L27304-FL
    03
    −10...+150 °C
    ±1,0 %
    305 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 39,10 €
    39,10 €
    1 * 1 ST
       39,10 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • AMARL27336-FL
    L27336-FL
    05
    −10...+150 °C
    ±0,5 %
    350 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 127,00 €
    127,00 €
    1 * 1 ST
       127,00 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • AMARL27308-GA
    L27308-GA
    06
    −10...+360 °C
    ±1,0 %
    380 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 180,00 €
    180,00 €
    1 * 1 ST
       180,00 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • AMARL27306-FL
    L27306-FL
    04
    −10...+250 °C
    ±1,0 %
    350 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 65,60 €
    65,60 €
    1 * 1 ST
       65,60 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • AMARL27358-FL
    L27358-FL
    07
    −5...+100 °C
    ±0,2 %
    420 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 59,20 €
    59,20 €
    1 * 1 ST
       59,20 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • AMARL27378-FL
    L27378-FL
    08
    −10...+50 °C
    ±0,1 %
    420 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 71,30 €
    71,30 €
    1 * 1 ST
       71,30 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
With calibration certificate
  •  
    Seq
    Plage de mesure
    Précision
    Longueur
    Remplissage
    Ø
    Cdt
  • AMARL27354-CB
    L27354-CB
    09
    −5...+50 °C
    ±0,2 %
    350 mm
    Blue special liquid
    6 - 7 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 86,50 €
    86,50 €
    1 * 1 ST
       86,50 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • AMARL27374-CB
    L27374-CB
    10
    0...+50 °C
    ±0,1 %
    420 mm
    Blue special liquid
    6 - 7 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 118,00 €
    118,00 €
    1 * 1 ST
       118,00 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
With DKD certificate
  •  
    Seq
    Plage de mesure
    Précision
    Longueur
    Remplissage
    Ø
    Cdt
  • AMARL27334-FL/DKD3
    L27334-FL/DKD3
    11
    −10...+100 °C
    ±0,5 %
    300 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 218,00 €
    218,00 €
    1 * 1 ST
       218,00 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • AMARL27358-FL/DKD3
    L27358-FL/DKD3
    12
    −5...+100 °C
    ±0,2 %
    420 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifications
    Environmentally Preferable
With verification certificate
  •  
    Seq
    Plage de mesure
    Précision
    Longueur
    Remplissage
    Ø
    Cdt
  • AMARL27308-GA/VC
    L27308-GA/VC
    16
    0...+360 °C
    ±1,0 %
    380 mm
    Gallium
    6 - 7 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 510,00 €
    510,00 €
    1 * 1 ST
       510,00 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • AMARL27302-FL/VC
    L27302-FL/VC
    15
    0...+100 °C
    ±1,0 %
    305 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 275,00 €
    275,00 €
    1 * 1 ST
       275,00 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • AMARL33012-TOL/VC
    L33012-TOL/VC
    14
    −100...+100 °C
    ±1,0 %
    300 mm
    Toluene
    8 - 9 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 385,00 €
    385,00 €
    1 * 1 ST
       385,00 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • AMARL27334-FL/VC
    L27334-FL/VC
    13
    −10...+100 °C
    ±0,5 %
    300 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 297,00 €
    297,00 €
    1 * 1 ST
       297,00 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
With work certificate
  •  
    Seq
    Plage de mesure
    Précision
    Longueur
    Remplissage
    Ø
    Cdt
  • AMARL27358-FL/WC
    L27358-FL/WC
    17
    −5...+100 °C
    ±0,2 %
    420 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • AMARL27378-FL/WC
    L27378-FL/WC
    18
    −10...+50 °C
    ±0,1 %
    420 mm
    Red special liquid
    6 - 7 mm
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifications
    Environmentally Preferable