HPLC columns, NUCLEODUR® π²
NUCLEODUR® π² is a biphenylpropyl modified silica phase with multi-endcapping for HPLC.
- High purity spherical silica gel
- Hydrophobic RP phase with aromatic selectivity and stability in 100% aqueous eluents
- Separation mechanism based on hydrophobic and π-π interactions
Recommended applications: Overall sophisticated analytical separations, especially aromatic and unsaturated compounds, polar compounds like pharmaceuticals, antibiotics, and steroids.
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
- Catalog No:
- MANA760639.30
- MANA760639.40
- 554-5837
- 554-5850
- 554-5839
- 554-5838
- 554-5841
- MANA760639.20
- 554-5840
- 554-5843
- 554-5842
- 554-5845
- MANA760638.20
- 554-5844
- MANA760638.30
- MANA760638.40
- 554-5846
- MANA760638.46
- MANA760637.20
- MANA760637.30
- MANA760637.40
- MANA760637.46
- MANA760636.46
- MANA761811.20
- MANA761811.30
- MANA760636.30
- MANA760636.40
- MANA760635.30
- MANA760635.40
- MANA760635.46
- MANA760636.20
- MANA760633.30
- MANA760633.40
- MANA760633.46
- MANA760635.20
- MANA760620.40
- MANA760620.46
- MANA760620.20
- MANA760623.46
- MANA760633.20
- MANA760621.40
- MANA760621.30
- MANA760621.46
- MANA760623.20
- MANA760623.30
- MANA760623.40
- MANA760621.20
- MANA760620.30
- 554-5848
- 554-5847
- 554-5849
- MANA760639.46
- Charge de carbone:
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- End-capping:
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Oui
- Plage de pH:
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- 3 - 10
- Code USP:
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
- L11
Analytical Columns
- SeqType de colonneGreffageTaille de poreGranulométrieØ int.Longueur
- MANA760633.20760633.2001Analytiqueπ2110 Å3 µm2,00 mm50 mm1 * 1 ST685,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760635.20760635.2002Analytiqueπ2110 Å3 µm2,00 mm75 mm1 * 1 ST685,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760636.20760636.2003Analytiqueπ2110 Å3 µm2,00 mm100 mm1 * 1 ST780,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760637.20760637.2004Analytiqueπ2110 Å3 µm2,00 mm125 mm1 * 1 ST780,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760639.30760639.3012Analytiqueπ2110 Å3 µm3,00 mm250 mm1 * 1 ST900,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760639.40760639.4018Analytiqueπ2110 Å3 µm4,00 mm250 mm1 * 1 ST900,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - 554-5837760622.2027Analytiqueπ2110 Å5 µm2,00 mm100 mm1 * 1 ST620,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760638.20760638.2005Analytiqueπ2110 Å3 µm2,00 mm150 mm1 * 1 ST780,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760639.20760639.2006Analytiqueπ2110 Å3 µm2,00 mm250 mm1 * 1 ST905,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760633.30760633.3007Analytiqueπ2110 Å3 µm3,00 mm50 mm1 * 1 ST685,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760635.30760635.3008Analytiqueπ2110 Å3 µm3,00 mm75 mm1 * 1 ST685,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760636.30760636.3009Analytiqueπ2110 Å3 µm3,00 mm100 mm1 * 1 ST790,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760637.30760637.3010Analytiqueπ2110 Å3 µm3,00 mm125 mm1 * 1 ST790,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760638.30760638.3011Analytiqueπ2110 Å3 µm3,00 mm150 mm1 * 1 ST790,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760633.40760633.4013Analytiqueπ2110 Å3 µm4,00 mm50 mm1 * 1 ST685,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760635.40760635.4014Analytiqueπ2110 Å3 µm4,00 mm75 mm1 * 1 ST685,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760636.40760636.4015Analytiqueπ2110 Å3 µm4,00 mm100 mm1 * 1 ST790,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760637.40760637.4016Analytiqueπ2110 Å3 µm4,00 mm125 mm1 * 1 ST790,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760638.40760638.4017Analytiqueπ2110 Å3 µm4,00 mm150 mm1 * 1 ST790,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760633.46760633.4619Analytiqueπ2110 Å3 µm4,60 mm50 mm1 * 1 ST745,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760635.46760635.4620Analytiqueπ2110 Å3 µm4,60 mm75 mm1 * 1 ST745,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760636.46760636.4621Analytiqueπ2110 Å3 µm4,60 mm100 mm1 * 1 ST850,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760637.46760637.4622Analytiqueπ2110 Å3 µm4,60 mm125 mm1 * 1 ST850,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760638.46760638.4623Analytiqueπ2110 Å3 µm4,60 mm150 mm1 * 1 ST850,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760639.46760639.4624Analytiqueπ2110 Å3 µm4,60 mm250 mm1 * 1 ST940,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760620.20760620.2025Analytiqueπ2110 Å5 µm2,00 mm50 mm1 * 1 ST540,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760621.20760621.2026Analytiqueπ2110 Å5 µm2,00 mm75 mm1 * 1 ST540,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760623.20760623.2028Analytiqueπ2110 Å5 µm2,00 mm125 mm1 * 1 ST620,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - 554-5841760624.2029Analytiqueπ2110 Å5 µm2,00 mm150 mm1 * 1 ST620,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - 554-5845760625.2030Analytiqueπ2110 Å5 µm2,00 mm250 mm1 * 1 ST725,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760620.30760620.3031Analytiqueπ2110 Å5 µm3,00 mm50 mm1 * 1 ST540,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760621.30760621.3032Analytiqueπ2110 Å5 µm3,00 mm75 mm1 * 1 ST540,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - 554-5838760622.3033Analytiqueπ2110 Å5 µm3,00 mm100 mm1 * 1 ST630,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760623.30760623.3034Analytiqueπ2110 Å5 µm3,00 mm125 mm1 * 1 ST630,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - 554-5842760624.3035Analytiqueπ2110 Å5 µm3,00 mm150 mm1 * 1 ST630,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - 554-5846760625.3036Analytiqueπ2110 Å5 µm3,00 mm250 mm1 * 1 ST720,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760620.40760620.4037Analytiqueπ2110 Å5 µm4,00 mm50 mm1 * 1 ST540,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760621.40760621.4038Analytiqueπ2110 Å5 µm4,00 mm75 mm1 * 1 ST540,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - 554-5839760622.4039Analytiqueπ2110 Å5 µm4,00 mm100 mm1 * 1 ST630,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760623.40760623.4040Analytiqueπ2110 Å5 µm4,00 mm125 mm1 * 1 ST630,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - 554-5843760624.4041Analytiqueπ2110 Å5 µm4,00 mm150 mm1 * 1 ST630,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - 554-5847760625.4042Analytiqueπ2110 Å5 µm4,00 mm250 mm1 * 1 ST720,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760620.46760620.4643Analytiqueπ2110 Å5 µm4,60 mm50 mm1 * 1 ST590,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760621.46760621.4644Analytiqueπ2110 Å5 µm4,60 mm75 mm1 * 1 ST590,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - 554-5840760622.4645Analytiqueπ2110 Å5 µm4,60 mm100 mm1 * 1 ST695,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - 554-5844760624.4647Analytiqueπ2110 Å5 µm4,60 mm150 mm1 * 1 ST695,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA760623.46760623.4646Analytiqueπ2110 Å5 µm4,60 mm125 mm1 * 1 ST695,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - 554-5848760625.4648Analytiqueπ2110 Å5 µm4,60 mm250 mm1 * 1 ST760,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11
Guard Columns
- SeqType de colonneGreffageTaille de poreGranulométrieØ int.Longueur
- 554-5850761810.3052Colonne de gardeπ2110 Å5 µm3,00 mm4 mm1 * 3 ST151,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA761811.20761811.2049Colonne de gardeπ2110 Å3 µm2,00 mm4 mm1 * 3 ST151,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - MANA761811.30761811.3050Colonne de gardeπ2110 Å3 µm3,00 mm4 mm1 * 3 ST151,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11 - 554-5849761810.2051Colonne de gardeπ2110 Å5 µm2,00 mm4 mm1 * 3 ST151,00 €
Specifications
Environmentally PreferableCharge de carbone17%End-cappingOuiPlage de pH3 - 10Code USPL11