Imprimer
Lecteur de codes-barres, sans fil, VisionMate™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
VisionMate®
479-2237EA 3440 EUR
479-2237
Lecteur de codes-barres, sans fil, VisionMate™
Systèmes de code-barres
Le lecteur de code-barres sans fil VisionMate™ est un instrument polyvalent de suivi des échantillons qui décode les codes-barres 2D et linéaires et les codes QR. Le lecteur sans fil utilise la technologie Bluetooth™ pour permettre la mobilité dans le laboratoire, dans la chambre froide ou sur le terrain afin de produire une identification et un suivi efficaces des échantillons, et pour une saisie directe dans une station de travail couplée, un LIMS ou un appareil portable.
  • Pour une utilisation avec des portoirs de 24, 48, 96 et 384 tubes
  • Mobilité tout en transmettant les données du code-barres
  • Compatibilité polyvalente avec les formats
  • Compatible avec tous les formats de tubes et de portoirs linéaires (1D), 2D Matrix et Nunc
  • Sortie directe des données vers de nombreuses applications grâce à une cale pour clavier
  • Diffuseur de lumière ambiante
  • Écran clair à contraste élevé
Le lecteur sans fil VisionMate™ est capable de lire n'importe quel code-barres ANSI de grade D ou supérieur, y compris les codes-barres linéaires et 2D Thermo Scientific™ et ceux de la plupart des grands fabricants, ce qui le rend bien adapté aux applications multi-sites.
Information de livraison: Comprend un lecteur de codes-barres sans fil avec logiciel CodeXML, un câble USB et un périphérique Bluetooth Belkin avec logiciel associé, un adaptateur mural USB avec prises compatibles US/EU/UK/AU.