VWR® SMART5, Système de documentation sur gel
730-0496
- Modèle:SMART5
- Désignation:Système de documentation de gel
- Environmentally Preferable:
- L×P×H:310×450×750 mm
- Caméra:5 MP, 12/16 bit CCD
- Affichage:7" (17,8 cm) touch screen
- Plage dynamique:3,6/4,8 (extended)
- Filtres:UV032
- Champ de l'image:200×240 mm
- Lentille:8 - 48 mm f/1,2
- Logiciel:GeneTools
- Poids:20 kg
- Cdt:1