Order Entry
Colorimetric rapid tests, iron, VISOCOLOR®
Colorimetric rapid tests, iron, VISOCOLOR®
undefined
Colorimetric rapid tests, iron, VISOCOLOR®
  • Environmentally Preferable:
Test Kits
  •  
    Seq
    Désignation
    Plage de mesure
    Méthode chimique
    Pour appareil
    Tests par set
    Cdt
  • MANA920040
    920040
    10
    Iron, VISOCOLOR® HE
    0.0 • 0,01 • 0,02 • 0,03 • 0,04 • 0,05 • 0,07 • 0,10 • 0,15 • 0,20 mg/l Fe
    Triazine
    300
    1 KIT
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 119,00 €
    119,00 €
    1 * 1 KIT
       119,00 €
  • MANA931025
    931025
    11
    Iron 1, VISOCOLOR® ECO
    0 • 0,04 • 0,07 • 0,10 • 0,15 • 0,20 • 0,30 • 0,50 • 1,0 mg/L Fe
    0,10 - 2,00 mg/l Fe with PF-12 photometer
    Triazine
    PF-12
    200
    200 Tests
    1 * 200 Tests
    1 * 200 Tests - 71,80 €
    71,80 €
    1 * 200 Tests
       71,80 €
  • MANA931026
    931026
    12
    Iron 2, VISOCOLOR® ECO
    0 • 0.04 • 0.07 • 0.10 • 0.15 • 0.20 • 0.30 • 0.50 • 1.0 mg/L Fe
    0,04 - 1,0 mg/l Fe with PF-12 photometer
    Triazine
    PF-12
    100
    1 KIT
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 57,20 €
    57,20 €
    1 * 1 KIT
       57,20 €
Refill Packs
  •  
    Seq
    Désignation
    Plage de mesure
    Méthode chimique
    Pour appareil
    Tests par set
    Cdt
  • MANA931226
    931226
    23
    Iron 2, VISOCOLOR® ECO
    0 • 0.04 • 0.07 • 0.10 • 0.15 • 0.20 • 0.30 • 0.50 • 1.0 mg/L Fe
    0,04 - 1,0 mg/l Fe with PF-12 photometer
    Triazine
    PF-12
    100
    1 KIT
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 43,20 €
    43,20 €
    1 * 1 KIT
       43,20 €
  • MANA920140
    920140
    20
    Iron, VISOCOLOR® HE
    0.0 • 0.01 • 0.02 • 0.03 • 0.04 • 0.05 • 0.07 • 0.10 • 0.15 • 0.20 mg/l Fe
    Triazine
    300
    1 KIT
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 73,80 €
    73,80 €
    1 * 1 KIT
       73,80 €
  • MANA931225
    931225
    22
    Iron 1, VISOCOLOR® ECO
    0 • 0,04 • 0,07 • 0,10 • 0,15 • 0,20 • 0,30 • 0,50 • 1,0 mg/L Fe
    0,10 - 2,00 mg/l Fe with PF-12 photometer
    Triazine
    PF-12
    200
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 56,60 €
    56,60 €
    1 * 1 ST
       56,60 €