Certificats
Structure chimique
Données du fabricant
/
Belgium
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
0,00 €
Order Entry
Phloridzin 98, crystalline solid
:
Cayman Chemical
Phloridzin 98, crystalline solid
:
Cayman Chemical
:
Phlorizin hydrate
:
60-81-1
:
:
C21H24O10
:
MFCD00006591
:
436.41 g/mol
:
Congélateur
Environmentally Preferable:
Purity:
≥98%
Formulation:
A Crystalline Solid
λmax:
224, 285 nm
Seq
Cdt
CAYM11576-1
11576-1
3047
1 g
1 * 1 g
1 * 1 g - 126,00 €
126,00 €
-
+
1 * 1 g
126,00 €
-
+
CAYM11576-5
11576-5
3173
5 g
1 * 5 g
1 * 5 g - 555,00 €
555,00 €
-
+
1 * 5 g
555,00 €
-
+
CAYM11576-10
11576-10
3236
10 g
1 * 10 g
1 * 10 g - 983,00 €
983,00 €
-
+
1 * 10 g
983,00 €
-
+