Order Entry
Nettoyage d'ADN, kits d'extraction de gel, peqGOLD
undefined
Nettoyage d'ADN, kits d'extraction de gel, peqGOLD
  • Application:
  • Method / Format:
  • Refine target molecule:
  • Sample type:
  • Target molecule:
  • Environmentally Preferable:
  •  
    Seq
    Désignation
    Cdt
  • 13-2500-01
    02
    Kit d'extraction sur gel
    50 Tests
    1 * 50 Tests
    1 * 50 Tests - 96,70 €
    96,70 €
    1 * 50 Tests
       96,70 €
    Accessories
  • 13-2500-02
    03
    Kit d'extraction sur gel
    200 Tests
    1 * 200 Tests
    1 * 200 Tests - 298,00 €
    298,00 €
    1 * 200 Tests
       298,00 €
    Accessories