General purpose gloves, Showa 370
: Showa
- Catalog No:
- 112-5801
- 112-5800
- 112-5799
- 112-5798
- 112-5797
- 112-5802
- Modèle:
- Showa 370
- Showa 370
- Showa 370
- Showa 370
- Showa 370
- Showa 370
- Ambidextre/anatomique:
- Conception main droite et main gauche
- Conception main droite et main gauche
- Conception main droite et main gauche
- Conception main droite et main gauche
- Conception main droite et main gauche
- Conception main droite et main gauche
- Usage unique/Réutilisable:
- réutilisable
- réutilisable
- réutilisable
- réutilisable
- réutilisable
- réutilisable
- Matériau du support:
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Matière:
- Nitrile
- Nitrile
- Nitrile
- Nitrile
- Nitrile
- Nitrile
- Finition:
- Palm coated
- Palm coated
- Palm coated
- Palm coated
- Palm coated
- Palm coated
- Jauge:
- 13
- 13
- 13
- 13
- 13
- 13
- Style de manchette:
- Poignet tricoté
- Poignet tricoté
- Poignet tricoté
- Poignet tricoté
- Poignet tricoté
- Poignet tricoté
- Norme EN:
- EN 388:2016 (4121X)
- EN 388:2016 (4121X)
- EN 388:2016 (4121X)
- EN 388:2016 (4121X)
- EN 388:2016 (4121X)
- EN 388:2016 (4121X)
- DésignationTaille du gantCouleurLongueurCdt
- 112-5799370-SSblanc/gris200 - 260 mm10 PAIR1 * 10 PAIRE76,50 €
Specifications
ModèleShowa 370Ambidextre/anatomiqueConception main droite et main gaucheEnvironmentally PreferableUsage unique/RéutilisableréutilisableMatériau du supportNylonMatièreNitrileFinitionPalm coatedJauge13Style de manchettePoignet tricotéNorme ENEN 388:2016 (4121X) - 112-5798370-MMblanc/gris200 - 260 mm10 PAIR1 * 10 PAIRE76,50 €
Specifications
ModèleShowa 370Ambidextre/anatomiqueConception main droite et main gaucheEnvironmentally PreferableUsage unique/RéutilisableréutilisableMatériau du supportNylonMatièreNitrileFinitionPalm coatedJauge13Style de manchettePoignet tricotéNorme ENEN 388:2016 (4121X) - 112-5797370-LLblanc/gris200 - 260 mm10 PAIR1 * 10 PAIRE76,50 €
Specifications
ModèleShowa 370Ambidextre/anatomiqueConception main droite et main gaucheEnvironmentally PreferableUsage unique/RéutilisableréutilisableMatériau du supportNylonMatièreNitrileFinitionPalm coatedJauge13Style de manchettePoignet tricotéNorme ENEN 388:2016 (4121X) - 112-5801370-XSXSblanc/gris200 - 260 mm10 PAIR1 * 10 PAIRE76,50 €
Specifications
ModèleShowa 370Ambidextre/anatomiqueConception main droite et main gaucheEnvironmentally PreferableUsage unique/RéutilisableréutilisableMatériau du supportNylonMatièreNitrileFinitionPalm coatedJauge13Style de manchettePoignet tricotéNorme ENEN 388:2016 (4121X) - 112-5800370-XLXLblanc/gris200 - 260 mm10 PAIR1 * 10 PAIRE76,50 €
Specifications
ModèleShowa 370Ambidextre/anatomiqueConception main droite et main gaucheEnvironmentally PreferableUsage unique/RéutilisableréutilisableMatériau du supportNylonMatièreNitrileFinitionPalm coatedJauge13Style de manchettePoignet tricotéNorme ENEN 388:2016 (4121X) - 112-5802370-XXLXXLblanc/gris200 - 260 mm10 PAIR1 * 10 PAIRE76,50 €
Specifications
ModèleShowa 370Ambidextre/anatomiqueConception main droite et main gaucheEnvironmentally PreferableUsage unique/RéutilisableréutilisableMatériau du supportNylonMatièreNitrileFinitionPalm coatedJauge13Style de manchettePoignet tricotéNorme ENEN 388:2016 (4121X)