Liquid and cold resistant gloves, Showa 477
: Showa
- Catalog No:
- 112-5851
- 112-5852
- 112-5849
- 112-5850
- Modèle:
- Showa 477
- Showa 477
- Showa 477
- Showa 477
- Ambidextre/anatomique:
- Conception main droite et main gauche
- Conception main droite et main gauche
- Conception main droite et main gauche
- Conception main droite et main gauche
- Usage unique/Réutilisable:
- réutilisable
- réutilisable
- réutilisable
- réutilisable
- Matériau du support:
- Acrylique
- Acrylique
- Acrylique/Polyester
- Acrylique
- Finition:
- Nitrile foam
- Nitrile foam
- Nitrile foam
- Nitrile foam
- Style de manchette:
- Poignet tricoté
- Poignet tricoté
- Poignet tricoté
- Poignet tricoté
- Norme EN:
- EN 388:2016 (4231X); EN 511:2006 (011)
- EN 388:2016 (4231X); EN 511:2006 (011)
- EN 388:2016 (4231X); EN 511:2006 (011)
- EN 388:2016 (4231X); EN 511:2006 (011)
- DésignationTaille du gantLongueurCdt
- 112-5850477-7/MM250 - 280 mm60 PAIR1 * 60 PAIRE1 620,00 €
Specifications
ModèleShowa 477Ambidextre/anatomiqueConception main droite et main gaucheEnvironmentally PreferableUsage unique/RéutilisableréutilisableMatériau du supportAcryliqueFinitionNitrile foamStyle de manchettePoignet tricotéNorme ENEN 388:2016 (4231X); EN 511:2006 (011) - 112-5851477-8/LL250 - 280 mm60 PAIR1 * 60 PAIRE1 620,00 €
Specifications
ModèleShowa 477Ambidextre/anatomiqueConception main droite et main gaucheEnvironmentally PreferableUsage unique/RéutilisableréutilisableMatériau du supportAcryliqueFinitionNitrile foamStyle de manchettePoignet tricotéNorme ENEN 388:2016 (4231X); EN 511:2006 (011) - 112-5852477-9/XLXL250 - 280 mm60 PAIR1 * 60 PAIRE1 620,00 €
Specifications
ModèleShowa 477Ambidextre/anatomiqueConception main droite et main gaucheEnvironmentally PreferableUsage unique/RéutilisableréutilisableMatériau du supportAcryliqueFinitionNitrile foamStyle de manchettePoignet tricotéNorme ENEN 388:2016 (4231X); EN 511:2006 (011) - 112-5849477-10/XXLXXL250 - 280 mm60 PAIR1 * 60 PAIRE1 620,00 €
Specifications
ModèleShowa 477Ambidextre/anatomiqueConception main droite et main gaucheEnvironmentally PreferableUsage unique/RéutilisableréutilisableMatériau du supportAcrylique/PolyesterFinitionNitrile foamStyle de manchettePoignet tricotéNorme ENEN 388:2016 (4231X); EN 511:2006 (011)