General purpose gloves, Showa 4400Y
: Showa
- Catalog No:
- 112-5832
- 112-5831
- 112-5830
- 112-5833
- Modèle:
- Showa 4400Y
- Showa 4400Y
- Showa 4400Y
- Showa 4400Y
- Ambidextre/anatomique:
- Conception main droite et main gauche
- Conception main droite et main gauche
- Conception main droite et main gauche
- Conception main droite et main gauche
- Usage unique/Réutilisable:
- réutilisable
- réutilisable
- réutilisable
- réutilisable
- Latex/Sans latex:
- Sans latex
- Sans latex
- Sans latex
- Sans latex
- Matériau du support:
- Cotton jersey
- Cotton jersey
- Cotton jersey
- Cotton jersey
- Finition:
- 3/4 nitrile coating
- 3/4 nitrile coating
- 3/4 nitrile coating
- 3/4 nitrile coating
- Style de manchette:
- Knitted elasticated wrist and cuff
- Knitted elasticated wrist and cuff
- Knitted elasticated wrist and cuff
- Knitted elasticated wrist and cuff
- Norme EN:
- EN 388:2016 (3111X)
- EN 388:2016 (3111X)
- EN 388:2016 (3111X)
- EN 388:2016 (3111X)
- Taille du gantCouleurLongueurCdt
- 112-58314400Y-7/SSblanc/jaune220 - 260 mm12 PAIR1 * 12 PAIRE72,60 €
Specifications
ModèleShowa 4400YAmbidextre/anatomiqueConception main droite et main gaucheEnvironmentally PreferableUsage unique/RéutilisableréutilisableLatex/Sans latexSans latexMatériau du supportCotton jerseyFinition3/4 nitrile coatingStyle de manchetteKnitted elasticated wrist and cuffNorme ENEN 388:2016 (3111X) - 112-58324400Y-8/MMblanc/jaune220 - 260 mm12 PAIR1 * 12 PAIRE72,60 €
Specifications
ModèleShowa 4400YAmbidextre/anatomiqueConception main droite et main gaucheEnvironmentally PreferableUsage unique/RéutilisableréutilisableLatex/Sans latexSans latexMatériau du supportCotton jerseyFinition3/4 nitrile coatingStyle de manchetteKnitted elasticated wrist and cuffNorme ENEN 388:2016 (3111X) - 112-58334400Y-9/LLblanc/jaune220 - 260 mm12 PAIR1 * 12 PAIRE72,60 €
Specifications
ModèleShowa 4400YAmbidextre/anatomiqueConception main droite et main gaucheEnvironmentally PreferableUsage unique/RéutilisableréutilisableLatex/Sans latexSans latexMatériau du supportCotton jerseyFinition3/4 nitrile coatingStyle de manchetteKnitted elasticated wrist and cuffNorme ENEN 388:2016 (3111X) - 112-58304400Y-10/XLXLblanc/jaune220 - 260 mm12 PAIR1 * 12 PAIRE72,60 €
Specifications
ModèleShowa 4400YAmbidextre/anatomiqueConception main droite et main gaucheEnvironmentally PreferableUsage unique/RéutilisableréutilisableLatex/Sans latexSans latexMatériau du supportCotton jerseyFinition3/4 nitrile coatingStyle de manchetteKnitted elasticated wrist and cuffNorme ENEN 388:2016 (3111X)