Imprimer
VWR® shiroGEL, Mini-cuves verticales modulaires PAGE
Fournisseur: VWR
VWR®
700-0292EA 797 EUR
700-0292
VWR® shiroGEL, Mini-cuves verticales modulaires PAGE
Systèmes d'électrophorèse Cuves d'électrophorèse verticale
Le mini-système vertical PAGE shiroGEL est modulaire, permettant ainsi de réaliser les applications PAGE et d'électrotransfert dans la même cuve, simplement en remplaçant les inserts. Le système comporte des inserts pour chaque application, et une cuve tampon commune dans laquelle les exécuter. Chaque insert a son propre ensemble d’électrodes, qui se connecte au couvercle de la cuve tampon. Pour des raisons de sécurité, les câbles d’alimentation se connectent directement au couvercle. Lorsque le couvercle est retiré, l’alimentation est coupée du système. Les inserts ont également un petit tampon qui s’insère dans le couvercle. Ainsi le couvercle est toujours parfaitement positionné, et facile à retirer. La cuve tampon est moulée pour empêcher la séparation et les fuites. Une variété d’espaceurs, de peignes et autres accessoires sont disponibles pour personnaliser le système. Tous les espaceurs et peignes sont pourvus d'un code de couleur, ou sont clairement étiquetés pour indiquer leur épaisseur.
  • Permet d'analyser jusqu’à quatre gels en même temps
  • Les gels peuvent être coulés et analysés à l’aide du module PAGE
  • La cuve de tampon est moulée et dotée d'un couvercle; très solide, elle ne peut être montée que dans un sens
*Compatibles avec les pipettes multi-canaux ; **cuve de tampon.
Information de livraison: Système complet comprenant une cuve de tampon, un module PAGE, un support de coulage, deux plaques de verre à encoches de 10×10 cm, deux plaques de verre de 10×10 cm avec espaceurs soudés et deux peignes 12 dents de 1 mm d’épaisseur.