Imprimer
Spectrophotomètre à fluorescence, F-2700
Fournisseur: Avantor
634-0600EA 16950 EUR
634-0600
Spectrophotomètre à fluorescence, F-2700
Spectroscopic Instruments Spectrophotomètres à fluorescence
Instrument flexible doté d'excellentes performances avec un large éventail de fonctionnalités.
  • Commande par PC à l'aide du logiciel FL Solutions en option comportant des fonctions d'analyses quantitatives modulaires, une fonction d'exportation de données, des mesures du rendement quantique, la correction spectrale et une vitesse de balayage de 12 000 nm/min
  • Correction spectrale intégrale unique (en option) pour des spectres réels et comparables
  • Faisceaux horizontaux permettant de mesurer les quantités traces d'un échantillon
L'utilisateur peut faire fonctionner l'appareil en mode autonome à des fins d'apprentissage ou de mesures courantes, ou pour des applications plus avancées telles que les mesures de rendement quantique et la correction spectrale.
La bande passante variable, la large gamme dynamique, les vitesses de balayage élevées associées à une sensibilité exceptionnelle assurent des performances impressionnantes.