Imprimer
Votre recherche pour: Écrans de sécurité
6  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: Le bouclier de sécurité stable et transparent PC (épaisseur : 4,7 mm) est constitué d'une barrière PC transparente et d'une base en acier lourd recouv...
Numéro de catalogue: (113-2500)
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Description: These splash shields are designed to provide safety, comfort, flexibility and quality in a design that will adapt to your specific needs.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (113-2801)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Description: En PC/acétate transparent avec support magnétique, épaisseur: 3 mm. L'écran de protection contre les projections avec bras flexible se fixe facilement...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (KART571)
Fournisseur: KARTELL
Description: En PMMA transparent, épaisseur: 5 mm. Offrent au personnel de santé et de laboratoire une protection faciale contre les substances dangereuses, l...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Description: Écran de protection en verre acrylique; il protège contre les éclats et éclaboussures.
Fournisseur: Roth Carl
Description: These safety shields are made from transparent acrylic glass of 8 mm thick.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom