Imprimer
Votre recherche pour: Écouvillons de transport
19  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Écouvillons de transport et de collecte pour échantillons bactériens avec applicateur et milieu de transport.
Numéro de catalogue: (710-0442)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Écouvillon de transport avec tige en plastique, embout synthétique et gélose Amies.
UOM: 1 * 50 Pce
Fournisseur: THERMO FISHER DIAGNOSTICS GMBH
Description: Effective transportation of throat, vaginal, wound and skin swabs conforming to highest medical device classification - Class II a surgically invasive...
Fournisseur: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Description: Swabs in test tube, Gel Stuart, Ø: 12 mm, 140 mm
Fournisseur: COPAN
Description: Swabs with transport medium, Cary-Blair, Couleur bouchon: rouge, Plastique
Numéro de catalogue: (COPA414C)
Fournisseur: COPAN
Description: The M40 Transystem line is the latest generation of traditional bacteriology transport swabs. It was designed to provide the ultimate performance capa...
UOM: 1 * 50 Pce
Fournisseur: COPAN
Description: Liquid transport medium is contained in a sponge carrier located in the bottom of the tube.
Fournisseur: DELTALAB
Description: Écouvillons de transport encliquetables dans un tube.
Fournisseur: DELTALAB
Description: The glycerophosphate has been substituted by inorganic phosphate since glycerophosphate is a metabolite for some bacteria, so they could grow and disg...
Fournisseur: DELTALAB
Description: The modified Stuart medium allows the conservation and transport of a large number of pathological microorganisms
Numéro de catalogue: (DELT300299)
Fournisseur: DELTALAB
Description: Transport swab suitable for the detection of Chlamydia.
UOM: 1 * 600 Pce
Fournisseur: BALIS
Description: Tube écouvillon, avec 10 ml de solution saline peptone pysiologique, VWR®
Fournisseur: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Description: Each transport tube contains Amies medium preferred because the inorganic buffer ensures maintenance without overgrowth.
Fournisseur: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Description: Transwab with a narrow shaft and bud for nasopharyngeal or urethral sampling.
Fournisseur: HERENZ, HEINZ GMBH
Description: Microbiology transport sets sterilised by radiation.
Numéro de catalogue: (LPIT118898)
Fournisseur: LP ITALIANA SPA
Description: Swabs with transport medium.
UOM: 1 * 250 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom