Imprimer
Votre recherche pour: Écouvillons en tubes
9  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: COPAN
Description: Écouvillons simples en emballage déchirable disponible dans différentes combinaisons.
Fournisseur: COPAN
Description: Écouvillons simples en tubes. Fabriqué en polypropylène haute qualité, adapté à un usage médical ; garantit que tous les tubes d'écouvillon sont ...
Numéro de catalogue: (KIMA23117)
Fournisseur: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Description: Écouvillon en tube avec étiquette et bâtonnet en plastique, PP, Longueur: 140 mm, Ø: 12 mm
UOM: 1 * 100 Pce
Fournisseur: DELTALAB
Description: Écouvillons stériles secs dans un tube en PP résistant aux chocs.
Fournisseur: Simport Scientific
Description: Sterile specimen collection swab.
Numéro de catalogue: (MEDWMW1028D)
Fournisseur: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
Description: Individual labelled sterile tubes with polyester bud, standard plastic shaft.
UOM: 1 * 800 Pce
Fournisseur: LP ITALIANA SPA
Description: Sterile dry swabs in tubes.
Fournisseur: Greiner Bio-One
Description: Ces tubes à écouvillon sont adaptés au prélèvement d'échantillons bactériologiques, sérologiques ou cytologiques non humains en recherche vétérinaire.
Fournisseur: HERENZ, HEINZ GMBH
Description: Sterile dry swabs in tubes, without transport medium.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom