Imprimer
Votre recherche pour: Homogénéisateurs de paillasse
53  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"53"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (412-0167)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Broyeur à billes pour la désintégration de petits volumes d'échantillons qui peut également être utilisé pour agiter/mélanger des microtubes et des mi...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (432-0367)
Fournisseur: VWR Collection
Description: L'homogénéisateur VWR® Bead Mill fait partie de la dernière génération d'homogénéisateurs Bead Mill. Ce système économique est spécialement conçu pour...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR® Bead Mill MAX est le premier modèle de la gamme d'homogénéisateurs VWR Bead Mill. VWR Bead Mill MAX est conçu pour broyer, lyser ou homogénéiser ...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les homogénéisateurs compacts de VWR conviennent pour toutes les tâches de dispersion standards et de mélange intense. Les unités sont robustes et leu...
Promotion
Numéro de catalogue: (432-0366)
Fournisseur: VWR Collection
Description: L'homogénéisateur VWR® Mini Bead Mill pour 4 échantillons est un homogénéisateur/broyeur compact et puissant.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (431-1268)
Fournisseur: KINEMATICA
Description: Modèle autonome, plage de volume de 0,05 à 2500 ml pour disperser, homogénéiser, extraire, détruire des cellules, mélanger, émulsifier et mettre ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Bertin Instruments
Description: The Precellys lysing kits offer the best versatility of volumes and grinding material to process any type of samples: Human, animal, plants, microorga...
Numéro de catalogue: (432-0478)
Fournisseur: Bertin Instruments
Description: Precellys® 24 Touch is the ideal laboratory homogeniser to prepare any kind of biological sample (animal and plant tissues, microorganisms) that can t...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (432-0454)
Fournisseur: Bertin Instruments
Description: Le Precellys® Evolution offre une robustesse, une sécurité, une efficacité et une flexibilité optimales. Spécialement conçu pour les laboratoires de s...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (432-0274)
Fournisseur: Bertin Instruments
Description: Spécialement conçu pour les flux de travail en laboratoire à faible rendement et pour une utilisation personnelle, Minilys homogénéises 3 échanti...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (431-0194)
Fournisseur: KINEMATICA
Description: Modèle autonome, plage de volumes 0,1 à 30 litres. Le puissant système PT 6100D a été conçu pour offrir des conditions d'homogénéisation rep...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (441-0750)
Fournisseur: KINEMATICA
Description: Modèle autonome numérique, plage de volume de 0,1 ml à 10 l. Ces appareils puissants fonctionnent selon le principe du rotor/stator et peuve...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (432-0300)
Fournisseur: KINEMATICA
Description: Modèle autonome, plage de volume de 0,1 à 10000 ml. Cet homogénéiseur de paillasse avec moteur puissant et conception compacte est facile à utiliser. ...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (BERTP002511PEVT0A0)
Fournisseur: Bertin Instruments
Description: The Precellys Evolution Touch is both flexible and efficient, giving users the ability to grind, homogenise or lyse any kind of sample.
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: Lysing Matrix B is a critical component of FastPrep® sample preparation system. Each impact-resistant 2 ml tube contains 0,1 mm silica spheres. Lysing...
Fournisseur: MP Biomedicals
Description: Lysing Matrix D is a critical component of FastPrep® sample preparation system. Each impact-resistant 2 ml tube contains 1,4 mm ceramic spheres. Lysin...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 53
no targeter for Bottom