Imprimer
Votre recherche pour: Savons et soins nettoyants
65  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"65"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: Savon moussant pour les mains inspiré des spas, non parfumé et non coloré.
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: La mousse lavante antimicrobienne GOJO® sans quat est douce pour la peau et formulée pour être très efficace.
Promotion
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: Savon moussant pour les mains, non parfumé et non coloré.
Safer Human and Environmental Health
Numéro de catalogue: (GOJO5796-04-EEU00)
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: Une mousse désinfectante hygiénique pour les mains, agréable à utiliser et dont il est cliniquement prouvé qu'elle préserve la santé de la peau.
UOM: 1 * 4 Pce
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: La formulation remarquablement douce du savon élimine plus de 99 % de la saleté et des microbes.
Safer Human and Environmental Health
Water Efficient
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: La formulation remarquablement douce du savon élimine plus de 99 % de la saleté et des microbes.
Safer Human and Environmental Health
Water Efficient
Numéro de catalogue: (GOJO9668-12-EEU00)
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: No-rinse hygienic hand rub feels great to use and is clinically proven to maintain skin health.
UOM: 1 * 12 Pce
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: Un gel désinfectant pour les mains, sans rinçage, agréable à utiliser et dont il est cliniquement prouvé qu'il garde la peau saine.
Sustainable Materials
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: Spa-inspired foam hand soap that is both unfragranced and colourless.
Safer Human and Environmental Health
Numéro de catalogue: (GOJO5703-12-EEU)
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: Three in one unscented and uncolored lotion for washing hands, body and hair.
UOM: 1 * 12 Pce
Numéro de catalogue: (GOJO8848-03-EEU)
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: La mousse lavante GOJO® Antimicrobial Plus, sans quat, est douce pour la peau et formulée pour être très efficace.
UOM: 1 * 3 Pce
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: Savon mousse pour les mains exceptionnellement doux et non parfumé.
Safer Human and Environmental Health
Numéro de catalogue: (GOJO5796-12-EEU)
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: PURELL® VF+ hydro-alcoholic hand gel offers exceptional effectiveness combined with very good skin tolerance. It thus encourages users to practice goo...
UOM: 1 * 12 Pce
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: Spa-inspired foam hand wash offers luxurious lather and a pleasant botanical fragrance.
Safer Human and Environmental Health
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: PURELL® VF+ Désinfectant pour les mains offre une désinfection sans précédent tout en préservant la santé de la peau. Les avantages du produit compren...
Numéro de catalogue: (GOJO7335-04-EEU)
Fournisseur: GOJO Industries - Europe Ltd
Description: Nettoyant pour les mains à usage intensif est efficace contre la saleté, la graisse, l'huile, le noir de carbone, la peinture à base d'huile et le gou...
UOM: 1 * 4 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 65
no targeter for Bottom