Imprimer
Votre recherche pour: Seringues médicales
53  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"53"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: HENKE SASS WOLF GMBH
Description: À usage unique, 2 pièces, sans aiguille, cylindre en PP et piston en PE, sans latex ni huile de silicone. Les seringues sont disponibles avec un embou...
Fournisseur: HENKE SASS WOLF GMBH
Description: Seringues jetables, trois pièces, cylindre et piston en PP, bouchon en polyisoprène, sans latex.
Numéro de catalogue: (BDAM364356)
Fournisseur: BD Medical
Description: Critical care syringes can be used to measure arterial blood gas, ionised calcium, ionised magnesium, as well as perform critical care tests.
UOM: 1 * 100 Pce
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Seringue, médicale, SteriPlast®, PP, Stérile, Syringe with Luer adapter, transparent, sterile, Luer tip, Capacité: 100 ml, Division échelle: 2 ml, Cdt: 10
Numéro de catalogue: (HSWA2450030100)
Fournisseur: HENKE SASS WOLF GMBH
Description: Non sterile, reusable, glass barrel and stainless steel piston. These syringes can be used for human and veterinary medicine.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: B. Braun
Description: PP syringe with safe plunger backstop and minimal residual volume.
Numéro de catalogue: (613-2793)
Fournisseur: HENKE SASS WOLF GMBH
Description: These syringes are commonly used for embryo transfer and oocyte handling.
UOM: 1 * 100 Pce
Fournisseur: TERUMO
Description: Stériles, à usage unique, trois pièces, sans latex
Fournisseur: B. Braun
Description: Seringues à usage unique pour utilisation manuelle, avec piston vert. Aspiration facile jusqu'au volume maximal. Cylindre en PP et piston en PE.
Fournisseur: B. Braun
Description: Stériles, à usage unique, trois pièces, en PP, sans latex ni PVC
Fournisseur: B. Braun
Description: En PP, 3 pièces pour injection d'insuline U 100 (100 U.I./ml) pour un usage vétérinaire. Obturateur à piston au fonctionnement souple, sans latex natu...
Numéro de catalogue: (BRAU9166033V)
Fournisseur: B. Braun
Description: PP/PE fine dosage syringes, 1 ml, green plunger, two-piece, with single use hypodermic Sterican® needle. Smear-resistant, black graduation for ideal r...
UOM: 1 * 100 Pce
Fournisseur: Poulten & Graf
Description: Cylindre et piston en verre Durobax®, sans aiguille
Promotion
Fournisseur: Poulten & Graf
Description: Cylindre et piston en verre Durobax® avec embout en métal, sans aiguille, autoclavable
Fournisseur: B. Braun
Description: Non stériles, en 2 parties, sans DEHP, sans latex et sans silicone
Fournisseur: Poulten & Graf
Description: Cylindre en verre Durobax®, embout et piston interchangeable en métal, sans aiguille, autoclavables
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 53
no targeter for Bottom