Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (46)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Votre recherche pour: "blouses-pour-salle-propre"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Ces blouses de laboratoire sont fabriquées en tissu spunbond multicouches (SMS) traité par fusion collage, sans latex, à la fois très résistant à la t...
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Ces blouses de laboratoire VWR Basic sont fabriquées en polypropylène spunbond (SPP) respirant léger, mais solide, qui protège de la saleté et de...
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Les blouses de laboratoire VWR Maximum, SF sont les plus propres et les plus résistantes de toute la ligne de vêtements VWR. En SPP (polypropylène spu...
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Les blouses de laboratoire Advanced SF sont fabriquées en SPP recouvert d'un film en PE respirant.
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   These coats are made from high quality polyester fabric, designed for critical cleanroom applications.
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Ces blouses sont fabriquées à partir de tissu Protect Xtra, une évolution du tissu Protect composé de toile de polyester 100% avec fil conducteur (cha...
Fournisseur:  DuPont
Description:   Ces blouses offrent un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Le Tyvek® est fabriqué à l'aide du procédé breveté Flash Spinning et o...
Fournisseur:  DuPont
Description:   Ces blouses à usage unique offrent un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Le Tyvek® est fabriqué à l'aide du procédé breveté Flas...
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 16
  1  2  Suivant