Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (100)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Votre recherche pour: "Combinaisons pour salles propres"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Ces combinaisons sont fabriquées à partir de tissu Protect Xtra, une évolution du tissu Protect composé de toile de polyester 100% avec fil conducteur...
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Ce set de vêtements à usage unique comprend la combinaison, la capuche, les surbottes et les manchettes de protection, tout en SMS respirable.
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Combinaisons antistatiques, à usage unique, en film microporeux. Revers en nylon entre le film et le substrat pour donner au matériau une résistance s...
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Les combinaisons VWR Advanced, SF sont fabriquées à partir de tissu en PP spunbond recouvert d'un film en PE respirant.
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Les combinaisons sont fabriquées dans du tissu spunbond multicouches (SMS) traité par fusion collage sans latex, à la fois très résistant à la tractio...
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Les combinaisons VWR Maximum, SF sont les plus propres et les plus résistantes de toute la ligne de vêtements. Fabriquées en polypropylène spunbond (S...
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Ces combinaisons stériles à usage unique sont fabriquées en SMS respirable, pour une utilisation en recherche et production, en salle propre.
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Les combinaisons VWR Basic sont fabriquées dans du polypropylène spunbond (SPP) respirant léger, mais solide, qui protège de la saleté et de cert...
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 22
  1  2  3  Suivant