Imprimer
Votre recherche pour: Lingettes et essuie-mains à usage unique
120  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"120"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces lingettes grillagées en tissu hydro-lié, à base de 51% de cellulose et 49% de polyester, sont légèrement abrasives sur une face, et douces sur l'a...
Promotion
Numéro de catalogue: (115-0600)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Mouchoirs deux plis en papier 100% cellulose.
UOM: 1 * 150 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces lingettes en tissu hydro-lié, à base de 55% de cellulose et 45% de polyester, sont extrêmement solides, même lorsqu'elles sont humides.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Papier absorbant, adapté au nettoyage et au séchage des récipients en verre, des tubes, des plaques microscopiques, des bouteilles, etc.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Elles conviennent au nettoyage des lentilles optiques, telles que les objectifs, les oculaires de microscopes, jumelles, loupes, lunettes mais aussi l...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces lingettes tissées en 55% de cellulose et 45% de polyester sont extrêmement résistantes, même lorsqu'elles sont humides.
Numéro de catalogue: (115-2418)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces lingettes thermosoudées en 100% de PP présentent une très haute capacité d'absorption.
UOM: 1 * 1 ROU
Numéro de catalogue: (115-2422)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lingettes exfoliantes en PP avec bande en PE pré-mouillées avec une solution de nettoyage pour mains très sales.
UOM: 1 * 1 Pce
MSMD
Numéro de catalogue: (115-2417)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces lingettes très douces, fabriquées en tissé hydrolié, composé de 60% de viscose et de 40% de polyester, sont idéales pour les surfaces sensibles et...
UOM: 1 * 500 Pce
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Description: Ces lingettes optiques conviennent au nettoyage des lentilles et autres surfaces optiques en verre, quartz ou plastique.
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Ces lingettes haute qualité 100% pure fibre sont conçues pour l'essuyage de précision telles que le nettoyage de verrerie, d'équipements et de surface...
Numéro de catalogue: (115-1997)
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Ce système d'essuyage mouillé rechargeable WETTASK™ représente l'alternative idéale à l'aérosol ou au seau ouvert utilisé avec un chiffon, et s'avéran...
UOM: 1 * 6 ROU
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: These single use wipes made from three ply AIRFLEX* material are ideal for superior cleaning and heavy duty wiping tasks such as soaking up industrial...
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: The WypAll® X80 Range has been specially designed for heavy-duty, rough surface wiping, where strength and bulk are key requirements. WypAll® X80 clot...
Numéro de catalogue: (KIMB5856)
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Essuie-mains jetables en AIRFLEX*, matériau volumineux semblable au textile
UOM: 1 * 1.760 Pce
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Les chiffons KIMTECH PREP* sont des produits non tissés dédiés polissage à sec du verre ou autres matériaux. Ils sont également adaptés aux applicatio...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 120
no targeter for Bottom