Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (5)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Chiffons pour tâches délicates
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Vue liste Vue simple
Trier par:
Numéro de catalogue: (CONTBS20CB-12)
Fournisseur:  CONTEC
Description:   These polyester cloths are ideal for the surface preparation prior to painting. Also suitable for particle removal in printed circuit board manufactur...
UOM:  1 * 500 Pce
Fournisseur:  Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Description:   Ces essuyeurs en cellulose doux sont adaptés à des applications délicates.
Fournisseur:  3M
Description:   Le tampon est constitué d'un mélange de fibres dont la structure garantit un nettoyage très efficace et respectueux de l'environnement. Adapté au nett...
Fournisseur:  MICRONOVA
Description:   Ces essuyeurs durables sont conçus pour les applications avec des appareils médicaux, pharmaceutiques et haute technologie. Le matériau est un extérie...
Fournisseur:  MICRONOVA
Description:   Ces chiffons de nettoyage sont fabriqués en PVA (alcool polyvinylique) et absorbent 25 fois leur poids. Leur qualité ultra-propre et la grande ré...
Fournisseur:  MICRONOVA
Description:   Ces essuyeurs sont constitués d'alcool polyvinylique (PVA) non tissé et lié. Le séchage rapide et les propriétés absorbantes du PVA sont parfaits pour...
Fournisseur:  MICRONOVA
Description:   Ces chiffons de nettoyage en microfibre (80% polyester/ 20% polyamide) possèdent un pouvoir absorbant de plus de 400% et une excellente capacité de ne...
Fournisseur:  MICRONOVA
Description:   Associant la polyvalence d'une lingette en polyester de grande qualité à la sécurité d'un gant, la mitaine de base se place parfaitement sur un gant. ...
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 13
  1  2  Suivant 
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping