Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (3)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Agitateurs à tige mécaniques
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Trier par:
Numéro de catalogue: (441-2907)
Fournisseur:  IKA
Description:   Conception ergonomique plate et robuste avec affichage numérique.
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  IKA
Description:   Agitateur mécanique de laboratoire extrêmement puissant, conçu pour des applications à haute viscosité pour des quantités pouvant atteindre 200 l...
Fournisseur:  IKA
Description:   Agitateur mécanique puissant, conçu pour des applications à haute viscosité avec des quantités pouvant atteindre 80 litres. Les unités ont une st...
Fournisseur:  IKA
Description:   Powerful, mechanically controlled agitators for intensive mixing with approval for use in Ex-Zone 1 (2G), temperature class T3 acc. to the ATEX 95 dir...
Fournisseur:  STUART SCIENTIFIC
Description:   Gamme d'agitateurs à hélice silencieux pour satisfaire aux besoins de tous les laboratoires.
Numéro de catalogue: (441-1101)
Fournisseur:  HEIDOLPH
Description:   Agitateur à tige pour tâches de base, avec commandes pratiques et réglage analogique de la vitesse. Le bras est compatible avec les éléments d'agitati...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description:   General purpose basic laboratory overhead stirrer, ideal for stirring low to medium viscosity materials. The analogue unit has a chrome-plated stainle...
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 7  de 7