Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (33)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Votre recherche pour:
Bacs à glaçons
7  results were found
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/22/18989422.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Vue liste Vue simple
Trier par:
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   En mousse de polyuréthane.
Numéro de catalogue: (BCISBCS-115-25PL)
Fournisseur:  BIOCISION, LLC
Description:   Mousse d'éthylène-acétate de vinyle (EVA)
UOM:  1 * 1 Pce
Discontinued
Fournisseur:  Corning Life Science
Description:   Mousse en éthylène-acétate de vinyle (EVA)
Fournisseur:  Bel-Art
Description:   Ice pan, Maxi, with lid, Magic Touch™, Uréthane, Capacité: 9 l, Couleur: vert, L×P×H: 420×303×217 mm
Fournisseur:  Bel-Art
Description:   Polymère coloré
Numéro de catalogue: (BELAM188484101)
Fournisseur:  Bel-Art
Description:   Ces bacs sont conçus pour la glace et les bains d'eau, ainsi que pour l'organisation générale et le transport des échantillons.
UOM:  1 * 1 Pce
Discontinued
Fournisseur:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Description:   Extremely good isolated ice bath made of double-walled polystyrene. The hollow is foamed in the inside for a better temperature isolation. Due to it a...
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 7  de 7