Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (21)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Connecteurs à filetage
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/33/18709533.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
  Vue liste Vue simple
Trier par:
Fournisseur:  Bohlender
Description:   Replacement inner parts, HT (high temperature), with GL thread, PPS/PTFE, Filetage: GL 18, Ø ext. tube: 10,0 mm
Fournisseur:  Bohlender
Description:   Adaptors, made of PTFE, white, allow the use of BOLA multiple distributors for bottles with female thread GL 45 also on bottles with GL 32, GL 40 and ...
Fournisseur:  Bohlender
Description:   Connector, screw thread coupling, made of PTFE. Two screw caps made of PPS or PBTP with GL thread and a PTFE/FPM gasket. The product is only exposed t...
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Description:   En PBT rouge avec joint intégré en silicone (VMQ)/PTFE
Fournisseur:  Bohlender
Description:   En PTFE
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Description:   Connectors for threaded pipes, with white polypropylene or black phenolic caps. Connectors can be used under moderate pressure to generate a gas or de...
Fournisseur:  Bohlender
Description:   Écrou en PPS noir filetage GL, éléments de connexion orientable en PTFE
Fournisseur:  Bohlender
Description:   Black, screw cap made of PPS with GL thread and body made of PTFE with female thread UNF 1/4” 28G. The bottle neck is adjusted by an o-ring behind an ...
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 26
  1  2  3  4  Suivant 
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping