Imprimer
Votre recherche pour: Plateaux et récipients de laboratoire
91  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"91"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Inserts de rangement pour tubes larges
Numéro de catalogue: (216-1492)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Plateau en plastique bleu avec insert blanc.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: KARTELL
Description: En PS blanc.
Fournisseur: MULTIROIR
Description: PS.
Numéro de catalogue: (734-1325)
Fournisseur: Corning
Description: Plateau de chargement spécialement conçu pour une utilisation avec les systèmes d'insert 24 multi-puits Falcon®
UOM: 1 * 5 Pce
Fournisseur: BOCHEM
Description: Made of stainless steel 18/10 with flat bottom.
Fournisseur: BOCHEM
Description: Made of stainless steel with two handles.
Fournisseur: BOCHEM
Description: Made of stainless steel with round bottom.
Fournisseur: BOCHEM
Description: Made of stainless steel with flat bottom.
Fournisseur: BOCHEM
Description: Bowls are high form, and made of stainless steel 18/10.
Fournisseur: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Description: Simplify sample storage with these color-coded caps and inserts.
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide AL23.
Fournisseur: BOCHEM
Description: Plateau, laboratory, Acier inoxydable, l×p×h ext.: 225×175×50 mm, l×p×h int.: 190×140×50 mm
Numéro de catalogue: (736-2024)
Fournisseur: Corning
Description: Plateau de chargement, PS, non traité, conçu pour une utilisation avec les inserts de plaques 96 multi-puits Falcon®
UOM: 1 * 5 Pce
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Pure Al₂O₃ Aluminium oxide, AL25.
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Dishes, Aluminium, flat bottom, straight sides.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 91
no targeter for Bottom