Imprimer
VWR®, Microseringues pour HPLC, Rheodyne
Fournisseur: VWR
VWR®
549-0535EA 67.8 EUR
549-0535 549-0534
VWR®, Microseringues pour HPLC, Rheodyne
Seringues Seringues de chromatographie
Grâce à sa pointe plane, sa longueur et son diamètre spécifique, l'aiguille fixe de qualité supérieure assure une étanchéité parfaite et prévient les éventuels dommages au joint et au rotor de l'aiguille.
* Piston très flexible.
* Piston très flexible.
Dans le tableau de commande, la longueur indiquée est celle de l'aiguille.