Imprimer
VWR®, V-1200, Spectrophotomètre visible
Fournisseur: VWR
VWR®
634-6000EA 1920 EUR
634-6000
VWR®, V-1200, Spectrophotomètre visible
Spectrophotomètres et Photomètres Spectrophotomètres UV-Visible
The V-1200 is designed for routine, daily, quality control requirements, in-process control and teaching laboratories.
  • Large affichage LCD (128×64 P)
  • Possibilité d'enregistrer jusqu'à 200 résultats et 200 courbes standard
  • Téléchargement des données sur un PC via l'interface USB
Information de livraison: Livré avec quatre cuvettes en verre optique, un passeur de cuvettes quatre positions, un câble d'alimentation avec prises UK et EU et une housse anti-poussière.