Imprimer
Solution étalon de calcium, 10000 mg/L Ca in dil. acide nitrique (à partir de CaCO₃) Standard ARISTAR® pour ICP
Fournisseur: Avantor
VWR®
455172TEA 206 EUR
455172T 455174V
Solution étalon de calcium, 10000 mg/L Ca in dil. acide nitrique (à partir de CaCO₃) Standard ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de calcium
CaCO₃ dans HNO₃ 2 à 5 %.
Conformes aux matériaux de référence standard NIST, fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022