Les modèles de la série AF sont des cryoconservateurs avec système de remplissage automatique de LN₂, grande capacité, dotés d'un module de commande complet avec une interface conviviale. Le module de commande est conçu pour gérer automatiquement le réservoir cryogénique. Ces unités doivent être alimentées en LN₂ à partir d'un réservoir sous pression autonome ou d'un système central d'alimentation en LN₂.
Les modèles AF-75, -200 et -250 sont dotés d'un récipient interne et d'un récipient externe en aluminium. Ces unités peuvent être montées sur roulettes (en option). Le contrôleur S-170 est doté d'un boîtier séparé fixé sur le côté des récipients. Les couvercles peuvent être verrouillés à l'aide d'un cadenas (non fourni), à l'exception du modèle AF-75.
L'AF-110 possède un récipient intérieur rond en aluminium et un boîtier extérieur carré en métal poudré. Il est monté sur roulettes. L'AF-400 est équipé d'un récipient interne en acier inoxydable. L'utilisateur peut équiper ce modèle d'une plate-forme de rotation (AF-400P). Cela facilite l'accès aux portoirs situés à l'arrière et réduit le nombre de portoirs. Des roulettes et un verrou sont disponibles en standard. Sur les deux modèles, le contrôleur S-170 est installé sur le panneau frontal afin de faciliter les réglages et la lecture.
Les cryoconservateurs entièrement en acier inoxydable AF-800P et AF-1200P sont conçus pour le stockage des échantillons dans les conditions les plus efficaces et les plus sûres, en phase liquide ou gazeuse. Le diamètre étroit du col permet de réduire la consommation d'azote liquide et d'augmenter l'autonomie. Les échantillons de valeur seront stockés en phase gazeuse, même à −150 °C juste sous le couvercle. Les échantillons sont facilement accessibles grâce à un plateau rotatif interne, qui peut être tourné au moyen d'une poignée située sur le dessus du conteneur.