Imprimer
Bouteilles d’azote liquide, CryoCyl
Fournisseur: VWR Collection
478-0312EA 0 EUR
VWRI478-0312
Bouteilles d’azote liquide, CryoCyl
Ces bouteilles en acier inoxydable non magnétiques sont conçues pour les applications LN₂. Ils peuvent être connectés en permanence aux réservoirs de stockage d’échantillons de la série AF ou utilisés comme bouteilles de stockage de LN₂ pour remplir des récipients plus petits. Le kit d’établissement de pression standard garantit que le LN₂ peut être prélevé à la demande.
Tous les modèles sont fournis avec manomètre, soupape de sécurité, soupape de remplissage et de prélèvement (avec raccordement standard pour tuyau flexible) et soupape de ventilation. Une jauge de niveau capacitive (avec affichage numérique) est disponible comme accessoire supplémentaire pour le Cryocyl-60, Cryocyl-120 et Cryocyl-230.
Informations sur les accessoires: Un indicateur de niveau en option avec écran peut être installé sur la bouteille. Cela donne une indication précise et fiable du niveau de LN₂ dans la bouteille.