Certificats
Structure chimique
Données du fabricant
Connexion
/
S'inscrire
Belgium
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
0,00 €
Order Entry
2,2-Dimethylbut-3-ynoic acid 95%
APOSOR917188-1G
:
Apollo Scientific
:
2,2-Dimethylbut-3-ynoic acid 95%
APOSOR917188-1G
:
Apollo Scientific
:
173,00 €
1 * 1 g
-
+
Type de conditionnement:
Bottle
Cdt:
1 g
Seq:
3047
Environmentally Preferable:
:
:
112.127 g/mol
:
Température ambiante
:
56663-76-4
:
C₆H₈O₂
:
MFCD03093337