Passer à En-tête
Passer à Contenu principal
Passer à Pied de page
Avancé
Avancé
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats
Structure chimique
Données du fabricant
Connexion
/
S'inscrire
Belgium
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
0
0,00 €
Order Entry
(1-Propyl-1H-imidazol-5-yl)methanol 95%
APOSOR924312-1G
:
Apollo Scientific
:
(1-Propyl-1H-imidazol-5-yl)methanol 95%
APOSOR924312-1G
:
Apollo Scientific
:
574,00 €
1 * 1 g
-
+
Type de conditionnement:
Bottle
Cdt:
1 g
Seq:
3047
Environmentally Preferable:
:
:
140.183 g/mol
:
Température ambiante
:
497855-88-6
:
C₇H₁₂N₂O
:
MFCD18808769