- Accueil
- Stérilisateurs
- Autoclaves
- Autoclaves horizontaux et verticaux, modèles D-Line
Autoclaves horizontaux et verticaux, modèles D-Line
Fournisseur: Tuttnauer
TUTT2840EL
Autoclaves horizontaux et verticaux, modèles D-Line
Stérilisateurs
Autoclaves
Choosing the right steam steriliser depends on several considerations; load diversity, frequency of use, available services and load volumes. The Tuttnauer line of vertical and benchtop sterilisers for the life sciences successfully meets the challenges posed today in laboratories and research institutes. The chamber is constructed of long lasting 316 L/Ti grade stainless steel with superior corrosion resistance, the generator is made from stainless steel.
- The autoclaves are designed for easy servicing allowing maintenance access to all components
- The microprocessor control system offers enhanced monitoring and control
- Programs are designed to treat all load types including liquids, instruments and waste
- All programs are fully customisable to suit the specific needs and requirements of the end user
- Tuttnauer's D-Line models use multicolour display technology
- The User Interface (UI) has been redesigned with the following considerations; multicolour display for easier reading, colour is used to indicate the stage of the cycle, easy operation, built-in view of historical cycle data, graphical display of temperature and pressure trend graphs
Sécurité : un appareil sûr empêche l'opérateur d'ouvrir la porte lorsque la chambre est pressurisée ; la vapeur ne peut pas entrer dans la chambre lorsque la porte est ouverte ; un cycle ne peut pas démarrer si la porte est ouverte ou mal verrouillée ; la porte ne s'ouvre que si la température est inférieure à un niveau de sécurité spécifié.
Surveillance indépendante double : l'association de la surveillance électronique et mécanique garantit des résultats précis. Deux moyens indépendants sont à la disposition de l'opérateur pour surveiller la température et la pression.
Réduction des temps de cycle avec l'option de refroidissement rapide :
La technologie de refroidissement accéléré Tuttnauer réduit le temps de cycle et protège la charge en réduisant son exposition à des températures élevées. Un refroidissement rapide réduit généralement le temps de refroidissement de 75%.
Refroidissement par ventilateur :
Le ventilateur radial en option est une caractéristique supplémentaire qui optimise la phase de refroidissement. Le ventilateur fait circuler l'air chaud, à l'intérieur de la chambre, transférant la chaleur vers les parois refroidies de la chambre ou les serpentins de refroidissement. La température générale de la chambre et de la charge diminue rapidement.
La technologie de refroidissement accéléré Tuttnauer réduit le temps de cycle et protège la charge en réduisant son exposition à des températures élevées. Un refroidissement rapide réduit généralement le temps de refroidissement de 75%.
Refroidissement par ventilateur :
Le ventilateur radial en option est une caractéristique supplémentaire qui optimise la phase de refroidissement. Le ventilateur fait circuler l'air chaud, à l'intérieur de la chambre, transférant la chaleur vers les parois refroidies de la chambre ou les serpentins de refroidissement. La température générale de la chambre et de la charge diminue rapidement.
Suppression d'air efficace par le vide, en option :
La pompe à vide est en option ; si elle n'est pas sélectionnée, la méthode de suppression d'air par déplacement de gravité est utilisée. La suppression fractionnée d'air du vide partiel élimine les poches d'air de tous les types de charge et maximise la pénétration de la vapeur. Une pompe de vide partiel élimine l'air de la chambre. Ce système permet une suppression totale de l'air avec une pénétration de la vapeur plus efficace sur l'ensemble de la charge.
La pompe à vide est en option ; si elle n'est pas sélectionnée, la méthode de suppression d'air par déplacement de gravité est utilisée. La suppression fractionnée d'air du vide partiel élimine les poches d'air de tous les types de charge et maximise la pénétration de la vapeur. Une pompe de vide partiel élimine l'air de la chambre. Ce système permet une suppression totale de l'air avec une pénétration de la vapeur plus efficace sur l'ensemble de la charge.
Attention: Veuillez contacter votre agence Avantor locale pour sélectionner les modèles / caractéristiques qui conviennent à votre application.
New Product
Limited Time Sale
Certains articles ci-dessous sont en promotion
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Appel de prix
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart